1-(2,6-Dimethoxybenzyl)piperidin-4-one 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₄H₁₉NO₃ Punto di fusione: 86…87 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01319276 CAS Number: 397244-87-0 |