Stampa…
6-Chloroimidazo[1,2-b]pyridazine-2-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7936-1G OR7936-250MG OR7936-5G
APOSOR7936-1GEA 43.7 EUR
APOSOR7936-1G APOSOR7936-250MG APOSOR7936-5G
6-Chloroimidazo[1,2-b]pyridazine-2-carboxylic acid 95%
6-Chloroimidazo[1,2-b]pyridazine-2-carboxylic acid
Formula: C₇H₄ClN₃O₂
Punto di fusione: 253…255 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04974055
CAS Number: 14714-24-0