Stampa…
Acido Pimelico
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7935-100G OR7935-25G
APOSOR7935-100GEA 116 EUR
APOSOR7935-100G APOSOR7935-25G
Acido Pimelico
Acido Pimelico
Formula: C₇H₁₂O₄
Punto di ebollizione: 212 °C/10mmHg
Punto di fusione: 103…105 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004425
CAS Number: 111-16-0