Stampa…
1-(2-Methyl-5-nitrophenyl)biguanide hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7932-1G OR7932-2.5G
APOSOR7932-1GEA 174 EUR
APOSOR7932-1G APOSOR7932-2.5G
1-(2-Methyl-5-nitrophenyl)biguanide hydrochloride
1-(2-Methyl-5-nitrophenyl)biguanide hydrochloride
Formula: C₉H₁₃ClN₆O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 1170909-72-4