Stampa…
4-(Methylsulphonyl)benzaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7931-100G OR7931-25G
APOSOR7931-100GEA 39.4 EUR
APOSOR7931-100G APOSOR7931-25G
4-(Methylsulphonyl)benzaldehyde 97%
4-(Methylsulphonyl)benzaldehyde
Formula: C₈H₈O₃S
Peso molecolare: 184,2100 g/mol
Punto di fusione: 155…161 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00216485
CAS Number: 5398-77-6