Stampa…
3-tert-Butoxypropanenitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7930-1G OR7930-5G
APOSOR7930-1GEA 127 EUR
APOSOR7930-1G APOSOR7930-5G
3-tert-Butoxypropanenitrile
3-tert-Butoxypropanenitrile
Formula: C₇H₁₃NO
Punto di ebollizione: 62 °C/6,75mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04037897
CAS Number: 99764-73-5