1-Acetyl-2,3-dihydro-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]-1H-indole-5-amine 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR7925-1G
OR7925-5G
OR7925-25G
APOSOR7925-1GEA
185
EUR
APOSOR7925-1G
APOSOR7925-5G
APOSOR7925-25G
1-Acetyl-2,3-dihydro-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]-1H-indole-5-amine 95+%
1-Acetyl-2,3-dihydro-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]-1H-indole-5-amine
Formula:
C₂₃H₂₉N₃O Punto di fusione: 156…158 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00214533 CAS Number: 394653-85-1 |