Stampa…
4-(Phenoxy)phenylhydrazine hydrochloride 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7923-1G OR7923-5G OR7923-25G
APOSOR7923-1GEA 208 EUR
APOSOR7923-1G APOSOR7923-5G APOSOR7923-25G
4-(Phenoxy)phenylhydrazine hydrochloride 95+%
4-(Phenoxy)phenylhydrazine hydrochloride
Formula: C₁₂H₁₃ClN₂O
Punto di fusione: 187…189 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03426044
CAS Number: 60481-02-9