Stampa…
2-Methoxy(benzylhydrazine) dihydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7920-1G OR7920-5G OR7920-250MG OR7920-500MG
APOSOR7920-1GEA 829 EUR
APOSOR7920-1G APOSOR7920-5G APOSOR7920-250MG APOSOR7920-500MG
2-Methoxy(benzylhydrazine) dihydrochloride
2-Methoxy(benzylhydrazine) dihydrochloride
Formula: C₈H₁₄Cl₂N₂O
Peso molecolare: 225,12 g/mol
Punto di fusione: 117…119 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03452713
CAS Number: 784189-95-3