Stampa…
Isopropylhydrazine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7919-5G OR7919-25G OR7919-1G
APOSOR7919-5GEA 21.9 EUR
APOSOR7919-5G APOSOR7919-25G APOSOR7919-1G
Isopropylhydrazine hydrochloride
Isopropylhydrazine hydrochloride
Formula: C₃H₁₁ClN₂
Peso molecolare: 110.5858 g/mol
Punto di fusione: 115…118 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01746887
CAS Number: 16726-41-3