Stampa…
4-(4-Chlorophenoxy)phenylhydrazine hydrochloride 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7918-250MG OR7918-500MG
APOSOR7918-250MGEA 26.1 EUR
APOSOR7918-250MG APOSOR7918-500MG
4-(4-Chlorophenoxy)phenylhydrazine hydrochloride 95+%
4-(4-Chlorophenoxy)phenylhydrazine hydrochloride
Formula: C₁₂H₁₂Cl₂N₂O
Punto di fusione: 206…208 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03426045
CAS Number: 849021-09-6