Stampa…
[2-Chloro-5-methyl-4-(methylsulphonyl)phenyl]hydrazine 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7917-1G OR7917-5G OR7917-25G
APOSOR7917-1GEA 286 EUR
APOSOR7917-1G APOSOR7917-5G APOSOR7917-25G
[2-Chloro-5-methyl-4-(methylsulphonyl)phenyl]hydrazine 95+%
[2-Chloro-5-methyl-4-(methylsulphonyl)phenyl]hydrazine
Formula: C₈H₁₁ClN₂O₂S
Peso molecolare: 234,71 g/mol
Punto di fusione: 137…140 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04037956
CAS Number: 849035-85-4