Stampa…
Methyl-1H-indene-3-carboxylate 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7915-1G OR7915-250MG
APOSOR7915-1GEA 538 EUR
APOSOR7915-1G APOSOR7915-250MG
Methyl-1H-indene-3-carboxylate 95+%
Methyl-1H-indene-3-carboxylate
Formula: C₁₁H₁₀O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04037885
CAS Number: 39891-79-7