Stampa…
Methyl-3-(aminomethyl)benzoate hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 3-(aminomethyl)benzoate hydrochloride
OR7914-1G OR7914-5G OR7914-25G
APOSOR7914-1GEA 29.2 EUR
APOSOR7914-1G APOSOR7914-5G APOSOR7914-25G
Methyl-3-(aminomethyl)benzoate hydrochloride
Methyl-3-(aminomethyl)benzoate hydrochloride
Formula: C₉H₁₂ClNO₂
Peso molecolare: 201,65 g/mol
Punto di fusione: 179…181 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04039173
CAS Number: 17841-68-8