Stampa…
Ethyl-5-nitro-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7911-100MG OR7911-500MG
APOSOR7911-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR7911-100MG APOSOR7911-500MG
Ethyl-5-nitro-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylate
Ethyl-5-nitro-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylate
Formula: C₇H₇N₃O₆
Peso molecolare: 229,15 g/mol
Punto di fusione: 165 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01570795
CAS Number: 52047-16-2