Stampa…
5-Benzylhydantoin
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7901T-1G OR7901T-5G
APOSOR7901T-1GEA 219 EUR
APOSOR7901T-1G APOSOR7901T-5G
5-Benzylhydantoin
5-Benzylhydantoin
Formula: C₁₀H₁₀N₂O₂
Punto di fusione: 188…189 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 3530-82-3