Stampa…
1-(2-Cyanophenyl)piperidine-3-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR7900-1G OR7900-5G
APOSOR7900-1GEA 118 EUR
APOSOR7900-1G APOSOR7900-5G
1-(2-Cyanophenyl)piperidine-3-carboxylic acid
1-(2-Cyanophenyl)piperidine-3-carboxylic acid
Formula: C₁₃H₁₄N₂O₂
Punto di fusione: 79…80 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09027711
CAS Number: 942474-51-3