Stampa…
N-Benzylaminoacetaldehyde diethyl acetal
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7899-25G OR7899-5G
APOSOR7899-25GEA 405 EUR
APOSOR7899-25G APOSOR7899-5G
N-Benzylaminoacetaldehyde diethyl acetal
N-Benzylaminoacetaldehyde diethyl acetal
Formula: C₁₃H₂₁NO₂
Peso molecolare: 223,32 g/mol
Punto di ebollizione: 90…92 °C/0,05mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051599
CAS Number: 61190-10-1