Stampa…
1-(2-Cyanophenyl)-4-piperidinecarboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7898-10G OR7898-1G OR7898-5G
APOSOR7898-10GEA 535 EUR
APOSOR7898-10G APOSOR7898-1G APOSOR7898-5G
1-(2-Cyanophenyl)-4-piperidinecarboxylic acid
1-(2-Cyanophenyl)-4-piperidinecarboxylic acid
Formula: C₁₃H₁₄N₂O₂
Peso molecolare: 230,27 g/mol
Punto di fusione: 176…178 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08689748
CAS Number: 937601-79-1