1-(4-Benzyloxyphenyl)-2-thiourea
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR7897-1G
OR7897-5G
APOSOR7897-1GEA
161
EUR
APOSOR7897-1G
APOSOR7897-5G
1-(4-Benzyloxyphenyl)-2-thiourea
1-(4-Benzyloxyphenyl)-2-thiourea
Formula:
C₁₄H₁₄N₂OS Punto di fusione: 191…197 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00060457 CAS Number: 65069-53-6 UN: 3335 ADR: 9,III |