Stampa…
2-Bromoaniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR7896-100G OR7896-25G
APOSOR7896-100GEA 50.9 EUR
APOSOR7896-100G APOSOR7896-25G
2-Bromoaniline 98%
2-Bromoaniline
Formula: C₆H₆BrN
Peso molecolare: 172.02 g/mol
Punto di ebollizione: 229 °C
Punto di fusione: 29…31 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007632
CAS Number: 615-36-1
EINECS: 210-421-3
UN: 2811
ADR: 6.1 III