Stampa…
Dimedone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7890-100G OR7890-1KG OR7890-250G
APOSOR7890-100GEA 21.9 EUR
APOSOR7890-100G APOSOR7890-1KG APOSOR7890-250G
Dimedone 98%
Dimedone
Formula: C₈H₁₂O₂
Punto di ebollizione: 164…166 °C
Punto di fusione: 146…151 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001588
CAS Number: 126-81-8
EINECS: 204-804-4