Stampa…
Ethyl-2,6-dichloro-5-nitropyrimidine-4-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 2,6-dichloro-5-nitropyrimidine-4-carboxylate
OR7888-1G OR7888-250MG OR7888-5G
APOSOR7888-1GEA 69.8 EUR
APOSOR7888-1G APOSOR7888-250MG APOSOR7888-5G
Ethyl-2,6-dichloro-5-nitropyrimidine-4-carboxylate
Ethyl-2,6-dichloro-5-nitropyrimidine-4-carboxylate
Formula: C₇H₅Cl₂N₃O₄
Peso molecolare: 266,04 g/mol
Punto di fusione: 36…38 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00831638
CAS Number: 54368-61-5