4-[3-(2-Thienyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]butanoic acid 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR7887-1G
OR7887-5G
OR7887-250MG
APOSOR7887-1GEA
277
EUR
APOSOR7887-1G
APOSOR7887-5G
APOSOR7887-250MG
4-[3-(2-Thienyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]butanoic acid 95+%
4-[3-(2-Thienyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]butanoic acid
Formula:
C₁₀H₁₀N₂O₃S Punto di fusione: 87…90 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD03426087 CAS Number: 849925-06-0 |