Stampa…
4-Thiazolecarboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Thiazole-4-carboxylic acid
OR7886-25G OR7886-5G
APOSOR7886-25GEA 87.3 EUR
APOSOR7886-25G APOSOR7886-5G
4-Thiazolecarboxylic acid
4-Thiazolecarboxylic acid
Formula: C₄H₃NO₂S
Peso molecolare: 129,1371 g/mol
Punto di fusione: 196…199 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00623589
CAS Number: 3973-08-8