Stampa…
8-Bromoquinoline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7885-25G OR7885-5G
APOSOR7885-25GEA 65.5 EUR
APOSOR7885-25G APOSOR7885-5G
8-Bromoquinoline 98%
8-Bromoquinoline
Formula: C₉H₆BrN
Peso molecolare: 208,06 g/mol
Punto di ebollizione: 112…113 °C/0,5mmHg
Densità: 1,594 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00191859
CAS Number: 16567-18-3