Stampa…
Pyridazine-4-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Pyridazinecarboxylic acid
OR7883-1G OR7883-100MG OR7883-250MG
APOSOR7883-1GEA 53.9 EUR
APOSOR7883-1G APOSOR7883-100MG APOSOR7883-250MG
Pyridazine-4-carboxylic acid
Pyridazine-4-carboxylic acid
Formula: C₅H₄N₂O₂
Peso molecolare: 124,10 g/mol
Punto di fusione: 244 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011576
CAS Number: 50681-25-9