Stampa…
4-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)aniline 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR7881-1G OR7881-5G
APOSOR7881-1GEA 210 EUR
APOSOR7881-1G APOSOR7881-5G
4-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)aniline 95+%
4-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)aniline
Formula: C₁₂H₁₃N₃O₂
Punto di fusione: 103…105 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01319482
CAS Number: 387350-86-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III