Stampa…
4,5-Dichloroimidazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4,5-Dichloro-1H-imidazole
OR7879-10G OR7879-100G OR7879-25G
APOSOR7879-10GEA 43.7 EUR
APOSOR7879-10G APOSOR7879-100G APOSOR7879-25G
4,5-Dichloroimidazole
4,5-Dichloroimidazole
Formula: C₃H₂Cl₂N₂
Peso molecolare: 136,97 g/mol
Punto di fusione: 181…185 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005195
CAS Number: 15965-30-7