Stampa…
4-Oxo-4-(5-oxo-1,4-diazepan-1-yl)butanoic acid 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Oxo-4-(5-oxohomopiperazin-1-yl)butanoic acid
OR7873-1G OR7873-250MG
APOSOR7873-1GEA 52.4 EUR
APOSOR7873-1G APOSOR7873-250MG
4-Oxo-4-(5-oxo-1,4-diazepan-1-yl)butanoic acid 95+%
4-Oxo-4-(5-oxo-1,4-diazepan-1-yl)butanoic acid
Formula: C₉H₁₄N₂O₄
Peso molecolare: 214,22 g/mol
Punto di fusione: 145…149 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01319265
CAS Number: 397244-77-8