Stampa…
(+)-5,6-O-Isopropylidene-L-ascorbic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (R)-5-((S)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one
OR7870T-25G OR7870T-5G
APOSOR7870T-25GEA 481 EUR
APOSOR7870T-25G APOSOR7870T-5G
(+)-5,6-O-Isopropylidene-L-ascorbic acid
(+)-5,6-O-Isopropylidene-L-ascorbic acid
Formula: C₉H₁₂O₆
Peso molecolare: 216,19 g/mol
Punto di fusione: 210 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00010552
CAS Number: 15042-01-0