Stampa…
2,3-Dihydro-5-oxo-(1H,5H)-benzo[ij]quinolizine-6-carboxylic acid 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,3-Dihydro-5-oxo-1H,5H-pyrido[3,2,1-ij]quinoline-6-carboxylic acid
OR7868-1G OR7868-250MG
APOSOR7868-1GEA 198 EUR
APOSOR7868-1G APOSOR7868-250MG
2,3-Dihydro-5-oxo-(1H,5H)-benzo[ij]quinolizine-6-carboxylic acid 95+%
2,3-Dihydro-5-oxo-(1H,5H)-benzo[ij]quinolizine-6-carboxylic acid
Formula: C₁₃H₁₁NO₃
Peso molecolare: 229,24 g/mol
Punto di fusione: 255…258 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01567810
CAS Number: 386715-42-0