Stampa…
3-Methylsulphonylphenylacetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Methylsulphonylphenylacetic Acid
OR7865-1G OR7865-250MG
APOSOR7865-1GEA 186 EUR
APOSOR7865-1G APOSOR7865-250MG
3-Methylsulphonylphenylacetic acid
3-Methylsulphonylphenylacetic acid
Formula: C₉H₁₀O₄S
Peso molecolare: 214,24 g/mol
Punto di fusione: 95…98 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03426066
CAS Number: 1877-64-1