6-Amino-3-bromo-2-methylpyridine
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₆H₇BrN₂ Punto di fusione: 74…79 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00068230 CAS Number: 42753-71-9 |