Stampa…
4-[5-(Methylsulphonyl)-2,3-dihydro-1H-indol-1-yl]-4-oxobutanoic acid 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-[2,3-Dihydro-5-(methylsulphonyl)-1H-indol-1-yl]-4-oxobutanoic acid
OR7863-1G OR7863-25G OR7863-5G
APOSOR7863-1GEA 209 EUR
APOSOR7863-1G APOSOR7863-25G APOSOR7863-5G
4-[5-(Methylsulphonyl)-2,3-dihydro-1H-indol-1-yl]-4-oxobutanoic acid 95+%
4-[5-(Methylsulphonyl)-2,3-dihydro-1H-indol-1-yl]-4-oxobutanoic acid
Formula: C₁₃H₁₅NO₅S
Punto di fusione: 225…228 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01319206
CAS Number: 396105-96-7