Stampa…
3-Methyl-3-(1H-pyrrol-1-yl)butanoic acid 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7861-1G OR7861-5G OR7861-25G
APOSOR7861-1GEA 186 EUR
APOSOR7861-1G APOSOR7861-5G APOSOR7861-25G
3-Methyl-3-(1H-pyrrol-1-yl)butanoic acid 95+%
3-Methyl-3-(1H-pyrrol-1-yl)butanoic acid
Formula: C₉H₁₃NO₂
Punto di fusione: 91…93 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00232890
CAS Number: 395090-68-3