Stampa…
4-Nitroindole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Nitro-1H-indole
OR7858-1G OR7858-5G OR7858-25G
APOSOR7858-1GEA 14.7 EUR
APOSOR7858-1G APOSOR7858-5G APOSOR7858-25G
4-Nitroindole 97%
4-Nitroindole
Formula: C₈H₆N₂O₂
Peso molecolare: 162,15 g/mol
Punto di fusione: 202…207 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010056
CAS Number: 4769-97-5