Stampa…
5-Bromo-2-(methylamino)pyrimidine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Bromo-N-methylpyrimidin-2-amine
OR7851-1G OR7851-5G
APOSOR7851-1GEA 53.9 EUR
APOSOR7851-1G APOSOR7851-5G
5-Bromo-2-(methylamino)pyrimidine
5-Bromo-2-(methylamino)pyrimidine
Formula: C₅H₆BrN₃
Peso molecolare: 188,0300 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07368227
CAS Number: 31402-54-7