Stampa…
3,6-Dimethoxypyridazine-4-carboxylic acid 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7843-1G OR7843-5G
APOSOR7843-1GEA 161 EUR
APOSOR7843-1G APOSOR7843-5G
3,6-Dimethoxypyridazine-4-carboxylic acid 96%
3,6-Dimethoxypyridazine-4-carboxylic acid
Formula: C₇H₈N₂O₄
Punto di fusione: 150…152 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03426073
CAS Number: 89694-24-6