Stampa…
1-(5-Bromo-2-pyridinyl)-4-methylpiperazine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(5-Bromopyridin-2-yl)-4-methylpiperazine, 5-Bromo-2-(4-methylpiperazin-1-yl)pyridine
OR7840-1G OR7840-5G
APOSOR7840-1GEA 95.7 EUR
APOSOR7840-1G APOSOR7840-5G
1-(5-Bromo-2-pyridinyl)-4-methylpiperazine
1-(5-Bromo-2-pyridinyl)-4-methylpiperazine
Formula: C₁₀H₁₄BrN₃
Peso molecolare: 256.15 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07368225
CAS Number: 364794-58-1