Stampa…
3-(2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-yl)acrylic acid 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (E)-3-(2,3-Dihydrobenzofuran-5-yl)acrylic acid
OR7839-1G OR7839-5G
APOSOR7839-1GEA 29.2 EUR
APOSOR7839-1G APOSOR7839-5G
3-(2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-yl)acrylic acid 95+%
3-(2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-yl)acrylic acid
Formula: C₁₁H₁₀O₃
Peso molecolare: 190,2 g/mol
Punto di fusione: 170…173 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03002828
CAS Number: 203505-84-4