Stampa…
Cyclopentylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7833-1G OR7833-5G
APOSOR7833-1GEA 21.9 EUR
APOSOR7833-1G APOSOR7833-5G
Cyclopentylboronic acid
Cyclopentylboronic acid
Formula: C₅H₁₁BO₂
Punto di fusione: 126 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01074541
CAS Number: 63076-51-7