Stampa…
3-tert-Butoxypropionic acid 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7832-1G OR7832-5G
APOSOR7832-1GEA 270 EUR
APOSOR7832-1G APOSOR7832-5G
3-tert-Butoxypropionic acid 95+%
3-tert-Butoxypropionic acid
Formula: C₇H₁₄O₃
Punto di ebollizione: 70…72 °C/0,22mmHg
Densità: 0,989 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03426042
CAS Number: 21150-73-2