Stampa…
2-{[1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidin-4-yl]sulphonyl}benzoic acid 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR7831-1G OR7831-5G OR7831-25G
APOSOR7831-1GEA 286 EUR
APOSOR7831-1G APOSOR7831-5G APOSOR7831-25G
2-{[1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidin-4-yl]sulphonyl}benzoic acid 95+%
2-{[1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidin-4-yl]sulphonyl}benzoic acid
Formula: C₁₇H₂₃NO₆S
Peso molecolare: 369,44 g/mol
Punto di fusione: 191…193 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04037974
CAS Number: 849035-97-8