Stampa…
3-((tert-Butoxycarbonyl)(methyl)amino)propanoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(Methylamino)propanoic acid, N-BOC protected
OR7830-5G OR7830-1G OR7830-25G
APOSOR7830-5GEA 37.9 EUR
APOSOR7830-5G APOSOR7830-1G APOSOR7830-25G
3-((tert-Butoxycarbonyl)(methyl)amino)propanoic acid 98%
3-((tert-Butoxycarbonyl)(methyl)amino)propanoic acid
Formula: C₉H₁₇NO₄
Peso molecolare: 203,2400 g/mol
Punto di fusione: 59…62 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03490508
CAS Number: 124072-61-3