Stampa…
4-(tert-Butoxycarbonyl)benzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: mono-(tert-Butyl) terephthalate
OR7829-1G OR7829-5G
APOSOR7829-1GEA 84.4 EUR
APOSOR7829-1G APOSOR7829-5G
4-(tert-Butoxycarbonyl)benzoic acid
4-(tert-Butoxycarbonyl)benzoic acid
Formula: C₁₂H₁₄O₄
Peso molecolare: 222,24 g/mol
Punto di fusione: 209…212 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04037901
CAS Number: 20576-82-3