Stampa…
3-(tert-Butoxycarbonyl)benzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: mono-(tert-Butyl) isophthalate
OR7828-1G OR7828-5G OR7828-10G
APOSOR7828-1GEA 84.1 EUR
APOSOR7828-1G APOSOR7828-5G APOSOR7828-10G
3-(tert-Butoxycarbonyl)benzoic acid
3-(tert-Butoxycarbonyl)benzoic acid
Formula: C₁₂H₁₄O₄
Punto di fusione: 152…155 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04037899
CAS Number: 33704-19-7