Stampa…
1-(5-Bromopyrimidin-2-yl)piperidine-4-carboxylic acid 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR7826-1G OR7826-5G OR7826-25G
APOSOR7826-1GEA 229 EUR
APOSOR7826-1G APOSOR7826-5G APOSOR7826-25G
1-(5-Bromopyrimidin-2-yl)piperidine-4-carboxylic acid 95+%
1-(5-Bromopyrimidin-2-yl)piperidine-4-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₁₂BrN₃O₂
Punto di fusione: 164…166 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03426070
CAS Number: 799283-92-4