Stampa…
1-(5-Bromopyrimidin-2-yl)piperidine-3-carboxylicacid 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7825-1G OR7825-500MG
APOSOR7825-1GEA 114 EUR
APOSOR7825-1G APOSOR7825-500MG
1-(5-Bromopyrimidin-2-yl)piperidine-3-carboxylicacid 95+%
1-(5-Bromopyrimidin-2-yl)piperidine-3-carboxylicacid
Formula: C₁₀H₁₂BrN₃O₂
Peso molecolare: 286,14 g/mol
Punto di fusione: 190…193 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03426071
CAS Number: 799283-93-5