8-Bromo-1,6-naphthyridine-2-carboxylic acid 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₉H₅BrN₂O₂ Punto di fusione: 220 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04037919 CAS Number: 197507-55-4 |